Learn More
Poudre d’oxyde d’iridium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
704.51€ - 3031.08€
Identifiants chimiques
CAS 12030-49-8
Formule moléculaire CH4
Poids moléculaire (g/mol) 16.04
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methane
SMILES C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11335139
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17849.03
1 g
704.51€
1g
11345139
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17849.06
5 g
3031.08€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde d’iridium(IV) est utilisé dans le revêtement des électrodes d’anode pour l’électrolyse industrielle en association avec d’autres oxydes rares. Il est également utilisé dans les microélectrodes pour la recherche en électrophysiologie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
12030-49-8
16.04
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
C
CH4
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
methane
Spécification
Iridium(IV) oxide powder
CH4
UN1479
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
methane
224.2
Odorless
12030-49-8
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
Insoluble in water.
C
16.04
99%
11.7
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272
Peut aggraver un incendie ; comburant.
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE COMBURANTE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-743-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Iridium(IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iridium oxide