Learn More
Poudre d’oxyde d’iridium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345139
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde d’iridium(IV) est utilisé dans le revêtement des électrodes d’anode pour l’électrolyse industrielle en association avec d’autres oxydes rares. Il est également utilisé dans les microélectrodes pour la recherche en électrophysiologie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12030-49-8
Formule moléculaire CH4
Poids moléculaire (g/mol) 16.04
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methane
SMILES C
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(IV) oxide powder
Quantité 5 g
Numéro UN UN1479
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 224.2
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 11.7