Learn More
Chlorure d’iridium(IV), 99,95 % (base métallique), Ir 56,5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
111.00€ - 2048.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-97-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Ir |
Poids moléculaire (g/mol) | 334.017 |
Numéro MDL | MFCD00016155 |
Clé InChI | CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion |
CID PubChem | 24815 |
Nom IUPAC | tétrachloroiridium |
SMILES | Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012184.01 |
0.25 g |
111.00€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012184.03 |
1 g |
447.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012184.06 |
5 g | |||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-97-5 | |
334.017 | |
CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J | |
24815 | |
Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Ir | |
MFCD00016155 | |
iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion | |
tétrachloroiridium |
Spécification
Iridium(IV) chloride | |
10025-97-5 | |
99.95% (Metal basis) | |
MFCD00016155 | |
Soluble in water,alcohol and dilute hydrochloric acid. | |
Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl | |
334.017 | |
334.01 | |
Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder |
(decomposition) | |
Pièces de verre amorphe / poudre | |
Cl4Ir | |
iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion | |
CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachloroiridium | |
24815 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 233-048-8
missing translation for 'rtecsNumber' : NO3610000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche