Learn More
Chlorure d’iridium(IV), 99,95 % (base métallique), Ir 56,5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iridium(IV) chloride |
Point de fusion | (decomposition) |
Forme physique | Pièces de verre amorphe / poudre |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (metals basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol and dilute hydrochloric acid. |
Poids de la formule | 334.01 |
Sensibilité | Hygroscopic |