Learn More
Chlorure d’iridium(III) trihydraté, Ir 53-56 %, Thermo Scientific Chemicals
431.00€ - 7642.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13569-57-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Ir·3H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 352.6 |
Clé InChI | LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci |
CID PubChem | 6102153 |
Nom IUPAC | Trichloroiridium ; trihydrate |
SMILES | O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10216590
|
Thermo Scientific Acros
195500010 |
1 g | Flacon en verre |
431.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10743391
|
Thermo Scientific Acros
195500050 |
5 g | Flacon en verre |
1989.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10523294
|
Thermo Scientific Acros
195500250 |
25 g | Flacon en verre |
7642.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13569-57-8 | |
352.6 | |
iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci | |
Trichloroiridium ; trihydrate |
Cl3Ir·3H2O | |
LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K | |
6102153 | |
O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl |
Spécification
Iridium(III) chloride trihydrate | |
13569-57-8 | |
Crystals | |
IrCl3·3H2O | |
14, 5088 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acids ans alkalies | |
O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl | |
352.6 | |
352.6 | |
5.3 |
763.0°C | |
Noir à vert | |
Cl3Ir·3H2O | |
01,132; 02,67 | |
iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci | |
LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K | |
Trichloroiridium ; trihydrate | |
6102153 | |
53 to 56% Ir | |
5.3000g/mL |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche