Learn More
Chlorure d’iridium(III) trihydraté, Ir 53-56 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10216590
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13569-57-8
Formule moléculaire Cl3Ir·3H2O
Poids moléculaire (g/mol) 352.6
Clé InChI LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci
CID PubChem 6102153
Nom IUPAC Trichloroiridium ; trihydrate
SMILES O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(III) chloride trihydrate
Point de fusion 763.0°C
Couleur Noir à vert
Forme physique Crystals
Quantité 1 g
Formule linéaire IrCl3·3H2O
Fieser 01,132; 02,67
Merck Index 14, 5088
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acids ans alkalies
Poids de la formule 352.6
Pourcentage de pureté 53 to 56% Ir
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 5.3
Densité 5.3000g/mL