Learn More
2,4-pentanédionate d’iridium(III), Ir 37,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
110.00€ - 1410.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15635-87-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H21IrO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 489.54 |
Numéro MDL | MFCD00015353 |
Clé InChI | HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K |
Synonyme | Iridium(III) acetylacetonate |
CID PubChem | 117590592 |
SMILES | [Ir+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010514.01 |
0.25 g |
110.00€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010514.03 |
1 g |
391.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010514.06 |
5 g |
1410.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15635-87-7 | |
489.54 | |
HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K | |
117590592 |
C15H21IrO6 | |
MFCD00015353 | |
Iridium(III) acetylacetonate | |
[Ir+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Spécification
Iridium(III) 2,4-pentanedionate | |
15635-87-7 | |
Cristalline | |
MFCD00015353 | |
Insoluble in water; soluble in chloroform and benzene; slightly soluble in ethanol and methanol. | |
[Ir+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
489.54 | |
489.53 | |
Odorless |
269°C to 271°C | |
Orange-jaune | |
C15H21IrO6 | |
Iridium(III) acetylacetonate | |
HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K | |
iridium;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate | |
117590592 | |
Ir 37.5% min. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 239-711-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche