Learn More
2,4-pentanédionate d’iridium(III), Ir 37,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386018
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15635-87-7
Formule moléculaire C15H21IrO6
Poids moléculaire (g/mol) 489.54
Numéro MDL MFCD00015353
Clé InChI HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K
Synonyme Iridium(III) acetylacetonate
CID PubChem 117590592
SMILES [Ir+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(III) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 269°C to 271°C
Couleur Orange-jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water; soluble in chloroform and benzene; slightly soluble in ethanol and methanol.
Nom IUPAC iridium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
Poids de la formule 489.53
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 37.5% min.