Learn More
Iridium, solution étalon AAS, Specpure™, Ir1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
116.00€ - 383.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011062
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11319169
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
088072.AE
100 mL
116.00€
100mL
11386349
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
088072.AP
500 mL
383.00€
500mL
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00011062
Spécification
Iridium, AAS standard solution
Ir 1000μg/mL
UN1789
Liquide
IrCl3 in 20% HCl
MFCD00011062
Specpure™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H335
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACIDE CHLORHYDRIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante