Learn More
Iridium, solution étalon AAS, Specpure™, Ir1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319169
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011062
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium, AAS standard solution
Concentration IrCl3 in 20% HCl
Note relative au nom Ir 1000μg/mL
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1789
Qualité Specpure™
Forme physique Liquide