Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique numérique à vitesse standard IPC avec cartouches Click-'N-Go
Pompe multicanaux à vitesse variable, lisse, précise et facile à utiliser.
6605.00€ - 7250.00€
Spécification
Précision | Supérieur à ±1 % |
---|---|
Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
Débit | 0,002 à 44 ml/min |
Motor Speed | 0,4 à 45 tr/min |
Comprend | Cartouche click-n-go et cordon d’alimentation. |
Code produit | Marque | Canaux | Alimentation électrique | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Canaux | Alimentation électrique | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11937825
|
Ismatec™
ISM931C |
8 | 230 VCA 50/60 Hz | 230 VCA | |||||
11927845
|
Ismatec™
ISM933C |
16 | 115 VCA 50 Hz | 115 VAC |
7250.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Entraînement planétaire pour moins de pulsations et une durée de vie plus longue des tubulures
- Rotation en douceur et débit de liquide précis fournis par huit rotors SS
- Répétabilité facile grâce à la LED à quatre chiffres
- Les cartouches d’occlusion—automatiques et simples d’utilisation fournissent des résultats reproductibles
- Contrôle via le clavier, l’ordinateur ou la télécommande
Spécification
Supérieur à ±1 % | |
0,002 à 44 ml/min | |
Cartouche click-n-go et cordon d’alimentation. | |
Tubulure à 2 arrêts |
Numérique à vitesse variable | |
0,4 à 45 tr/min | |
8 |