Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique numérique à vitesse standard IPC avec cartouches Click-'N-Go
Pompe multicanaux à vitesse variable, lisse, précise et facile à utiliser.
Marque: Ismatec™ ISM931C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entraînement planétaire pour moins de pulsations et une durée de vie plus longue des tubulures
- Rotation en douceur et débit de liquide précis fournis par huit rotors SS
- Répétabilité facile grâce à la LED à quatre chiffres
- Les cartouches d’occlusion—automatiques et simples d’utilisation fournissent des résultats reproductibles
- Contrôle via le clavier, l’ordinateur ou la télécommande
Spécification
Supérieur à ±1 % | |
Numérique à vitesse variable | |
0,4 à 45 tr/min | |
8 | |
9 x 6 x 5 in | |
230 VCA |
8 | |
0,002 à 44 ml/min | |
Cartouche click-n-go et cordon d’alimentation. | |
Tubulure à 2 arrêts | |
230 VCA 50/60 Hz |