Learn More
Oxyde d’iode(V), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Un agent oxydant qui élimine le CO du gaz.
74.20€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12029-98-0 |
---|---|
Formule moléculaire | I2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 333.804 |
Numéro MDL | MFCD00011356 |
Clé InChI | BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxide |
CID PubChem | 159402 |
ChEBI | CHEBI:29914 |
Nom IUPAC | iodate d’iodyle |
SMILES | O=I(=O)OI(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11365019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087682.14 |
25 g |
74.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11375019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087682.22 |
100 g |
208.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iodine (V) oxide is used as an oxidizing agent to remove carbon monoxide from gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12029-98-0 | |
333.804 | |
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N | |
159402 | |
iodate d’iodyle |
I2O5 | |
MFCD00011356 | |
iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxide | |
CHEBI:29914 | |
O=I(=O)OI(=O)=O |
Spécification
Iodine (V) oxide | |
12029-98-0 | |
1.1 | |
I2O5 | |
UN3085 | |
iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxide | |
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N | |
iodate d’iodyle | |
159402 | |
333.81 | |
Hygroscopic; Light sensitive |
275°C to 350°C (decomposition) | |
Blanc à crème | |
Cristalline | |
MFCD00011356 | |
14,5019 | |
Soluble in water and nitric acid; Insoluble in absolute alcohol,chloroform,ethanol,ether and carbon disulfide. | |
O=I(=O)OI(=O)=O | |
333.804 | |
CHEBI:29914 | |
98% | |
5.08 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H314-H318
Peut aggraver un incendie ;
comburant.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P210-P220-P221-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-740-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only