Learn More
Oxyde d’iode(V), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375019
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Un agent oxydant qui élimine le CO du gaz.
Iodine (V) oxide is used as an oxidizing agent to remove carbon monoxide from gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12029-98-0
Formule moléculaire I2O5
Poids moléculaire (g/mol) 333.804
Numéro MDL MFCD00011356
Clé InChI BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxide
CID PubChem 159402
ChEBI CHEBI:29914
Nom IUPAC iodate d’iodyle
SMILES O=I(=O)OI(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine (V) oxide
Point de fusion 275°C to 350°C (decomposition)
Couleur Blanc à crème
pH 1.1
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Numéro UN UN3085
Merck Index 14,5019
Informations sur la solubilité Soluble in water and nitric acid; Insoluble in absolute alcohol,chloroform,ethanol,ether and carbon disulfide.
Poids de la formule 333.81
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 5.08 g/mL