Learn More
Iode, cristaux resublimés,99,9985 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
35.40€ - 364.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | I2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.81 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Clé InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
CID PubChem | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
SMILES | II |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15465955
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010619.88 |
2.5 g |
35.40€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11380789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010619.14 |
25 g |
125.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11300799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010619.22 |
100 g |
364.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 |
Spécification
Iodine | |
7553-56-2 | |
Cristaux resublimés | |
I2 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
Irritating | |
4.93 |
183°C to 186° (sublimation) | |
Bleu-noir | |
99.9985% (Metals basis) | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
iode moléculaire | |
807 | |
253.81 | |
Bluish-black crystals |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-442-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only