Learn More
Iode, cristaux resublimés,99,9985 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11380789
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
Point d’ébullition 183°C to 186°C
Nom chimique ou matériau Iodine
Point de fusion 183°C to 186° (sublimation)
Couleur Bleu-noir
Forme physique Cristaux resublimés
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9985% (Metals basis)
Numéro UN 3495
Nom IUPAC iode moléculaire
Poids de la formule 253.81
Odeur Irritating
Aspect Bluish-black crystals
Densité 4.93 g/cm3 at 20°C