Learn More
Iodine, Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis, Honeywell™
Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis
173.04€ - 566.57€
Identifiants chimiques
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | I2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.81 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Clé InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
CID PubChem | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
Nom IUPAC | molecular iodine |
SMILES | II |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15642810
|
Honeywell Research Chemicals
266426-250G |
250 g | Flacon en verre | N/A | |||||
15632810
|
Honeywell Research Chemicals
266426-1KG |
1 kg | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Identifiants chimiques
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
molecular iodine |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 | |
II |
Spécification
184°C (literature) | |
113°C (literature) | |
7553-56-2 | |
Beads | |
NaH2PO2 · xH2O | |
UN3495 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
≥99.7% | |
4.930 g/cm3 |
Iodine | |
Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis | |
100.0000% | |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
3587194 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
molecular iodine | |
807 | |
253.81 | |
Réactif |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1620 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: III; Proper Shipping Name: Iodine
missing translation for 'einecsNumber' : 231-442-4
Recommended Storage : Room Temp