Learn More
Iodine, Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis, Honeywell™
Code produit. 15632810
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
Nom IUPAC iode moléculaire
SMILES II
Spécification
Point d’ébullition 184°C (literature)
Nom chimique ou matériau Iodine
Point de fusion 113°C (literature)
Note relative au nom Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis
% max. CAS 100.0000%
Forme physique microbilles
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaH2PO2 · xH2O
Numéro UN UN3495
Beilstein 3587194
Poids de la formule 253.81
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon en verre
Densité 4.930 g/cm3