Learn More
Morceau d’iode, ultra sec, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
45.90€ - 541.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | I2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.81 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Clé InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diiode |
SMILES | II |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15482047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044857.06 |
5 g |
45.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044857.14 |
25 g |
170.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044857.22 |
100 g |
541.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
diiode |
Spécification
183°C to 186°C (sublimation) | |
Solide | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
II | |
253.81 |
7553-56-2 | |
I2 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
diiode | |
99.999% |