Learn More
Morceau d’iode, ultra sec, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15402057
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diiode
SMILES II
Specifications
Point de fusion 183°C to 186°C (sublimation)
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 99.999%