Learn More
Étalon d’iodure pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
96.15€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-82-5, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | INa |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.894 |
Clé InChI | FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 5238 |
ChEBI | CHEBI:33167 |
Nom IUPAC | sodium ; iodure |
SMILES | [Na+].[I-] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11995074
|
SPEX Certiprep
AS-I9-2Y |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
96.15€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985074
|
SPEX Certiprep
AS-I9-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
170.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
I- | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
7681-82-5, 7732-18-5 | |
149.894 | |
5238 | |
sodium ; iodure |
INa | |
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:33167 | |
[Na+].[I-] |
Spécification
Iodide Standard | |
7681-82-5, 7732-18-5 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
INa | |
[Na+].[I-] | |
149.894 | |
CHEBI:33167 | |
Sodium iodide,distilled water,conductivity or of similar purity |
For Ion Chromatography | |
99.9, 0.1 | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; iodure | |
5238 | |
1 000mg/l | |
H2O |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire