Learn More
Étalon d’iodure pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11985074
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
I-1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5, 7732-18-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodide Standard
Note relative au nom For Ion Chromatography
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 500 mL
% max. CAS 99.9, 0.1
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000mg/l
Noms d’analytes ou de composants Sodium iodide,distilled water,conductivity or of similar purity
Solvant ou matrice H2O
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire