Learn More
Concentrat iodure d’iodate, pour solution standard 1 L, 1/128 M I2(1/64 N), Honeywell Fluka™
pour solution standard 1 L, 1/128 M I2 (1/64 N)
58.26€ - 303.86€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-11-0, 1310-58-3, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | IK |
Numéro MDL | MFCD00011355 |
Clé InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15615210
|
Honeywell-Fluka
38064-1EA |
1 Pc. |
58.26€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15625210
|
Honeywell-Fluka
38064-6X1EA |
6 x 1 Ea. |
303.86€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7681-11-0, 1310-58-3, 7732-18-5 | |
MFCD00011355 | |
[K+].[I-] |
IK | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Spécification
Iodide Iodate concentrate | |
IK | |
NONH for all modes of transport | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
iodure de potassium | |
Ampoule |
7681-11-0, 1310-58-3, 7732-18-5 | |
MFCD00011355 | |
3587194 | |
[K+].[I-] | |
166.00 |
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338