Learn More
Concentrat iodure d’iodate, pour solution standard 1 L, 1/128 M I2(1/64 N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodide Iodate concentrate |
Quantité | 1 Pc. |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3587194 |
Nom IUPAC | iodure de potassium |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.00 |
Conditionnement | Ampoule |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iodide Iodate concentrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide