Learn More
Acide iodique, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
50.65€ - 572.85€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ILiO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.84 |
Numéro MDL | MFCD00011348 |
Clé InChI | FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min |
CID PubChem | 24345 |
ChEBI | CHEBI:24857 |
Nom IUPAC | acide iodique |
SMILES | [Li+].[O-][I](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10606432
|
Thermo Scientific Acros
206450500 |
50g | Flacon en verre |
50.65€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10409910
|
Thermo Scientific Acros
206452500 |
250g | Flacon en verre |
163.82€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10590964
|
Thermo Scientific Acros
206450010 |
1kg | Flacon en verre |
572.85€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation pour analyseIdentifiants chimiques
7782-68-5 | |
181.84 | |
FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M | |
24345 | |
acide iodique |
ILiO3 | |
MFCD00011348 | |
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min | |
CHEBI:24857 | |
[Li+].[O-][I](=O)=O |
Spécification
Iodic acid | |
p.a. | |
110,0°C | |
10 ppm max. | |
99.5% | |
HIO3 | |
MFCD00011348 | |
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min | |
FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M | |
acide iodique | |
24345 | |
175.91 | |
Analytique |
Blanc à beige | |
7782-68-5 | |
4,6200 g/ml | |
4,62 | |
ILiO3 | |
Poudre cristalline | |
15, 5056 | |
Solubilité dans l’eau :2 690 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’acide nitrique, soluble dans l’alcool dilué, insoluble dans l’alcool absolu, l’éther et le chloroforme | |
[Li+].[O-][I](=O)=O | |
181.84 | |
CHEBI:24857 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-962-1
missing translation for 'tsca' : TSCA