Learn More
Acide iodique, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10409910
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-68-5
Formule moléculaire ILiO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.84
Numéro MDL MFCD00011348
Clé InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
CID PubChem 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nom IUPAC acide iodique
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodic acid
Couleur Blanc à beige
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 110,0°C
Densité 4,6200 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10 ppm max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4,62
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Quantité 250g
Formule linéaire HIO3
Forme physique Poudre cristalline
Merck Index 15, 5056
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2 690 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’acide nitrique, soluble dans l’alcool dilué, insoluble dans l’alcool absolu, l’éther et le chloroforme
Poids de la formule 175.91
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique