Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ SSPE, 20X
Pour une utilisation dans les applications de transfert sur membrane et d’hybridation d’acides nucléiques.
23.69€ - 200.00€
Spécification
Concentration | 20 X |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques |
Gamme de produits | UltraPure™ |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10256282
|
Invitrogen™
15591043 |
1 litre |
23.69€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11578896
|
Invitrogen™
15591027 |
10 l | N/A | ||||||
Description
- La solution UltraPure 20X SSPE est un concentré de tampon préparé
- Fourni en flacons en plastique de 1 litre, ou en boîte empilable Cubitainer™ de 4 ou 10 litres
- La solution UltraPure 20X SSPE, filtrée par voie stérile, contient 3,0 M de NaCl, 0,2 M de NaH2PO4 et 0.02 M d’EDTA à un pH 7,4
- Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase ou d’ARNase détectée. Emballage durable
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, transfert Northern, transfert et électrophorèse sur gel des acides nucléiques, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
20 X | |
Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques | |
Température ambiante |
Conserver à température ambiante. | |
UltraPure™ | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.