Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ SSPE, 20X
GREENER_CHOICE
Pour une utilisation dans les applications de transfert sur membrane et d’hybridation d’acides nucléiques.
Marque:  Invitrogen™ 15591043
16.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10256282
  • 23.69€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La solution UltraPure 20X SSPE est un concentré de tampon préparé
  • Fourni en flacons en plastique de 1 litre, ou en boîte empilable Cubitainer™ de 4 ou 10 litres
  • La solution UltraPure 20X SSPE, filtrée par voie stérile, contient 3,0 M de NaCl, 0,2 M de NaH2PO4 et 0.02 M d’EDTA à un pH 7,4
  • Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase ou d’ARNase détectée. Emballage durable
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, transfert Northern, transfert et électrophorèse sur gel des acides nucléiques, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 X
Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques
UltraPure™
1 litre
Liquide
Conserver à température ambiante.
Emballage durable
SSPE
Température ambiante