Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qPCR Kit w/ROX
Combinez une transcriptase inverse puissante et des technologies d’ADN polymérase pour fournir une analyse fiable et précise de l’expression génétique.
768.00€ - 3130.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
---|---|
Méthode de détection | SYBR |
Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
Polymérase | ADN polymérase Taq |
Vitesse de réaction | Étalon |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11588656
|
SuperScript™, Platinum™, SYBR™
11746100 |
100 réactions |
768.00€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11598656
|
SuperScript™, Platinum™, SYBR™
11746500 |
500 réactions |
3130.00€
500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les kits de qRT-PCR en une étape associent dans une même solution pratique en une étape les technologies de transcription inverse et d’ADN polymérase les plus puissantes à des fins d’analyse précise de l’expression génétique. La transcriptase inverse SuperScript™ III offre des rendements supérieurs d’ADNc pleine longueur pour une représentation génétique plus importante. L’ADN polymérase Platinum™ Taq s’active plus rapidement et plus complètement que les autres enzymes à démarrage à chaud pour offrir une amplification plus sensible. Colorant de référence ROX prémélangé à une concentration optimale pour les instruments ABI.
- Fournit un système qRT-PCR hautement efficace et économique avec détection SYBR Green I.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C). | |
RT-qPCR en 1 étape | |
Étalon | |
Platinum™, SYBR™, SuperScript™ | |
Glace carbonique | |
2X |
SYBR | |
ADN polymérase Taq | |
Système 7000, système 7300, système 7700, système 7900HT | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
Expression génétique | |
ARN |