Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qPCR Kit w/ROX
Combinez une transcriptase inverse puissante et des technologies d’ADN polymérase pour fournir une analyse fiable et précise de l’expression génétique.
Marque: SuperScript™, Platinum™, SYBR™ 11746100
488.02 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les kits de qRT-PCR en une étape associent dans une même solution pratique en une étape les technologies de transcription inverse et d’ADN polymérase les plus puissantes à des fins d’analyse précise de l’expression génétique. La transcriptase inverse SuperScript™ III offre des rendements supérieurs d’ADNc pleine longueur pour une représentation génétique plus importante. L’ADN polymérase Platinum™ Taq s’active plus rapidement et plus complètement que les autres enzymes à démarrage à chaud pour offrir une amplification plus sensible. Colorant de référence ROX prémélangé à une concentration optimale pour les instruments ABI.
- Fournit un système qRT-PCR hautement efficace et économique avec détection SYBR Green I.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C). | |
RT-qPCR en 1 étape | |
Étalon | |
Platinum™, SYBR™, SuperScript™ | |
Glace carbonique | |
Expression génétique | |
100 réactions |
SYBR | |
ADN polymérase Taq | |
Système 7000, système 7300, système 7700, système 7900HT | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
100 réactions | |
2X | |
ARN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.