Learn More
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for ABI PRISM™ Instrument
Intégrez la toute dernière technologie de pointe pour obtenir les données d’expression génétique les plus fiables à partir de votre instrument ABI7300, 7000, 7700 ou HT7900.
374.00€ - 5480.00€
Spécification
Méthode de détection | SYBR |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Haut |
Méthode PCR | qPCR |
À utiliser avec (équipement) | Système 7000, système 7300, système 7700, système rapide 7900HT, système 7900HT |
Gamme de produits | Platinum™, SYBR™ GreenER™ |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10741024
|
Invitrogen™
1176002K |
2000 réactions |
5480.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10656413
|
Invitrogen™
11760500 |
500 réactions |
1538.00€
500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10512773
|
Invitrogen™
11760100 |
100 réactions |
374.00€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les kits SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix incluent un colorant de liaison de l’ADNdb, qui produit un signal plus lumineux et une inhibition de la PCR significativement moindre, pour de meilleures performances de la PCR quantitative (qPCR) sur une large gamme dynamique.
Spécificité constante et détection de cibles à faible nombre de copies : Le système de réactifs SYBR™ GreenER™ qPCR réduit au minimum la formation de produits non spécifiques, y compris de dimères d’amorces, pour une plus grande précision sur une large gamme de cibles. La fiabilité du système de réactifs SYBR™ GreenER™ qPCR se traduit également par une plus grande sensibilité. Avec le kit SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, vous pouvez toujours détecter en permanence moins de 10 copies d’une cible dans l’ADN génomique.
SYBR GreenER qPCR• Colorant fluorescent SYBR GreenER. Chimiquement modifié pour bloquer l'activité de polymérase à la température ambiante: préparation à température ambiante et stockage à long terme à 4°C. L'activité est restaurée après l'étape de
• Dénaturation. l'UDG et les dUTP dans le SuperMix empêchent la réamplification des produits PCR entre chaque réaction
• Hot-start Taq
• SYBR GreenER SuperMix pour thermocycler ABI PRISM™
• Colorant de référence ROX
• 1μm
• Inclus dans le SuperMix
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
SYBR | |
qPCR | |
Platinum™, SYBR™ GreenER™ | |
Expression génétique | |
ADN (génomique), ADNc |
Haut | |
Système 7000, système 7300, système 7700, système rapide 7900HT, système 7900HT | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
2X |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.