Learn More
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for ABI PRISM™ Instrument
Intégrez la toute dernière technologie de pointe pour obtenir les données d’expression génétique les plus fiables à partir de votre instrument ABI7300, 7000, 7700 ou HT7900.
Marque: Invitrogen™ 11760100
249.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes: SuperMix 2X SYBR GreenER qPCR prémélangé avec colorant de référence ROX
Description
Les kits SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix incluent un colorant de liaison de l’ADNdb, qui produit un signal plus lumineux et une inhibition de la PCR significativement moindre, pour de meilleures performances de la PCR quantitative (qPCR) sur une large gamme dynamique.
Spécificité constante et détection de cibles à faible nombre de copies : Le système de réactifs SYBR™ GreenER™ qPCR réduit au minimum la formation de produits non spécifiques, y compris de dimères d’amorces, pour une plus grande précision sur une large gamme de cibles. La fiabilité du système de réactifs SYBR™ GreenER™ qPCR se traduit également par une plus grande sensibilité. Avec le kit SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, vous pouvez toujours détecter en permanence moins de 10 copies d’une cible dans l’ADN génomique.
SYBR GreenER qPCR• Colorant fluorescent SYBR GreenER. Chimiquement modifié pour bloquer l'activité de polymérase à la température ambiante: préparation à température ambiante et stockage à long terme à 4°C. L'activité est restaurée après l'étape de
• Dénaturation. l'UDG et les dUTP dans le SuperMix empêchent la réamplification des produits PCR entre chaque réaction
• Hot-start Taq
• SYBR GreenER SuperMix pour thermocycler ABI PRISM™
• Colorant de référence ROX
• 1μm
• Inclus dans le SuperMix
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Le SuperMix qPCR SYBR™ GreenER™ pour les instruments ABI PRISM™ contient : SuperMix qPCR 2X SYBR™ GreenER™ prémélangé avec du colorant de référence ROX. Conserver à +4°C dès réception. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
|
Haut | |
Rapide ou standard | |
Platinum™, SYBR™ GreenER™ | |
Glace carbonique | |
Expression génétique | |
100 réactions |
SYBR | |
qPCR | |
Système 7000, système 7300, système 7700, système rapide 7900HT, système 7900HT | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
100 réactions | |
2X | |
ADN (génomique), ADNc |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.