missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
INTS5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | INTS5 |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16852544
|
Proteintech
14069-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16842544
|
Proteintech
14069-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
INTS5 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit.Spécification
INTS5 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q6P9B9, Q8CHT3 | |
109077, 309200, 80789 | |
INTS5 Fusion Protein Ag5129 | |
Primary | |
-20°C | |
INTS5 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
INT5, integrator complex subunit 5, INTS5, KIAA1698 | |
INTS5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |