Learn More
BUCHI Rotavapor I-300 Vacuum Controller and Interface
The BUCHI Interface I-300 controls all distillation parameters of a Rotavapor R-300 system including the optional V-300 Vacuum Pump and F-3XX series chillers.
1355.00€ - 4080.00€
Code produit | Marque | Comprend | À utiliser avec (équipement) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | À utiliser avec (équipement) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15540600
|
BUCHI
11I300S10 |
Kit pour V-300/600 | R-300, V-300, V-600 | Étalon |
2025.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15550600
|
BUCHI
11I300S20 |
Kit pour V-300/600, flacon de Woulff | R-300, V-300, V-600 | Étalon |
2255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15560600
|
BUCHI
11I300S30 |
Unité de vannes ; utilisation : Source de vide non-BUCHI | Pompes à vide R-300, non Buchi | Étalon |
2730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15590590
|
BUCHI
11I300P00 |
Autonome | R-300, V-300, V-600 | Pro |
2700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15520600
|
BUCHI
11I300P30 |
Unité de vannes | R-300 avec pompes à vide non Buchi | Pro |
4080.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15530600
|
BUCHI
11I300S00 |
Autonome | R-300, V-300, V-600 | Étalon |
1355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15510600
|
BUCHI
11I300P20 |
Kit pour flacon à col large V-300/600 | R-300 | Pro |
3600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Easy plug and play integration into a Rotavapor R-300 system at any time
- Central control of all process parameters such as rotation speed, temperature (heating, cooling, vapor) and pressure
- Remote monitoring on smart phones including push notifications and live view
- Modes: manual, timer, continuous
- Flexibility of the interface allows easy installation and convenient operation from multiple positions:
- Rotavapor handle
- Vacuum pump
- Fume hood or lab bench wall
- Stand-alone operation to locally control a central vacuum system
- Synchronized processing thanks to centrally controlled rotary evaporator, heating bath, speed-controlled vacuum pump and recirculating chiller
- Unattended operation (optional):
- Automatic distillation with CloudDest sensor
- Foam sensor for foaming samples