Learn More
BUCHI Rotavapor I-300 Vacuum Controller and Interface
The BUCHI Interface I-300 controls all distillation parameters of a Rotavapor R-300 system including the optional V-300 Vacuum Pump and F-3XX series chillers.
Marque:  BUCHI 11I300P00
Code produit. 15590590
  • 2865.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Intégration facile “plug and play” dans un système Rotavapor™ R-300 à tout moment
  • Contrôle central de tous les paramètres de processus, comme la vitesse de rotation, la température (le chauffage, le refroidissement, la vapeur) et la pression
  • Surveillance à distance depuis un smartphone, y compris les messages envoyés directement et l’affichage en temps réel
  • Modes : manuel, minuteur, continu
  • La flexibilité de l’interface permet une installation facile et un fonctionnement pratique à partir de plusieurs positions :
    • Poignée Rotavapor™
    • Pompe à vide
    • Hotte filtrante ou mur de paillasse de laboratoire
  • Fonctionnement autonome pour le contrôle local d’un système de vide central
  • Traitement parfaitement synchronisé grâce à l’évaporateur rotatif contrôlé de manière centralisée, au bain chauffant, à la pompe à vide à vitesse contrôlée et au refroidisseur/recycleur
  • Fonctionnement sans surveillance (en option) :
    • Distillation automatique avec le capteur AutoDest
    • Capteur en mousse pour les échantillons moussants
Spécification
Spécification
Contrôleur / interface de vide
R-300, V-300, V-600
Autonome
Pro