Learn More
Memmert™ Integration of one additional unit into an already existent FDA-software licence
Addition of units (up to 31) into an existent FDA-software licence
66.30€ - 75.05€
Spécification
À utiliser avec (application) | Uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17120075
|
Memmert™
IPP1060ecoFDAQ2 |
IPP1060eco | |||||||
17130115
|
Memmert™
IPP110ecoFDAQ2 |
IPP110eco | |||||||
17160195
|
Memmert™
IPP260ecoFDAQ2 |
IPP260eco | |||||||
17160235
|
Memmert™
IPP410ecoFDAQ2 |
IPP410eco | |||||||
17180135
|
Memmert™
IPP1400ecoFDAQ2 |
IPP1400eco | |||||||
17180275
|
Memmert™
IPP750ecoFDAQ2 |
IPP750eco | |||||||
17180285
|
Memmert™
S30FDAQ2 |
S30 | |||||||
17190155
|
Memmert™
IPP2200ecoFDAQ2 |
IPP2200eco | |||||||
Description
- Only for units with TwinDISPLAY
- Up to max. 31 units
Spécification
Uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY |