Learn More
Memmert™ Integration of one additional unit into an already existent FDA-software licence
Addition of units (up to 31) into an existent FDA-software licence
Marque:  Memmert™ IPP750ecoFDAQ2
Code produit. 17180275
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY
  • Jusqu’à 31 unités max.
Spécification
Spécification
IPP750eco
Uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY