Learn More
Heathrow Scientific™ Aiguille / Anses d’inoculation
Permettent d’étaler ou de prélever des colonies et des cultures sans contamination
72.20€ - 101.00€
Spécification
Longueur (impériale) | 7,9 in |
---|---|
Longueur (métrique) | 20 cm |
Stérilité | Stérile |
Jetable | Oui |
Dimensions | Standard |
Code produit | Marque | Volume | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16380776
|
Heathrow Scientific™
HS81121A |
1 μl | Polypropylène flexible |
72.20€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16390776
|
Heathrow Scientific™
HS81121B |
1 μl | ABS rigide |
72.20€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16300786
|
Heathrow Scientific™
HS81121C |
10 μl | Polypropylène flexible |
72.20€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16310786
|
Heathrow Scientific™
HS81121D |
10 μl | ABS rigide |
101.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Utilisez l’extrémité des anses pour ensemencer uniformément une surface de gel
- Utilisez l’extrémité de l’aiguille pour éliminer les colonies
- Traçabilité d’un lot à l’autre
- Stérile
- Jetable
Spécification
7,9 in | |
Stérile | |
Standard | |
Non |
20 cm | |
Oui | |
Bleu | |
Étalement, prélèvement et transfert de colonies ou de cultures |