Learn More
Heathrow Scientific™ Aiguille / Anses d’inoculation
Permettent d’étaler ou de prélever des colonies et des cultures sans contamination
Marque: Heathrow Scientific™ HS81121B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisez l’extrémité des anses pour ensemencer uniformément une surface de gel
- Utilisez l’extrémité de l’aiguille pour éliminer les colonies
- Traçabilité d’un lot à l’autre
- Stérile
- Jetable
Spécification
Oui | |
7,9 in | |
ABS rigide | |
Standard | |
Aiguille et anse | |
Non | |
0,4 cm |
1 μl | |
20 cm | |
Stérile | |
Bleu | |
Sachet en plastique | |
0,2 in | |
Étalement, prélèvement et transfert de colonies ou de cultures |