Learn More
Oakton™ Multimètres numériques industriels Oakton™
Manipulez des tâches à usage intensif avec un boîtier IP67 résistant aux impacts.
112.00€ - 120.40€
Spécification
Longueur (impériale) | 7,1875 in |
---|---|
Longueur (métrique) | 18,2 cm |
Tension | 1000 V |
Ampérage | 0 à 10 A (CA/CC) |
Certifications/Conformité | CAT III 1000 V, degré de pollution 2, CAT IV 600 V |
Code produit | Marque | Type de produit | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15890046
|
Oakton™
20250-54 |
Multimètre numérique avec RMS vrai | Courant alternatif : plusmn; 1,8 % ; capacité : plusmn; 3,0% |
120.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15880046
|
Oakton™
20250-53 |
Multimètre numérique | Courant alternatif : plusmn; 3,0% ; capacité : plusmn; 5,0% |
112.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Valeurs nominales de catégorie III 600 V et CAT III 1000 V pour plus de sécurité
- Protection étanche et anti-poussière
- Écran lumineux à rétroéclairage avec chiffres de 1,1 po de haut et 4 000 comptages
- Détecteur de tension sans contact intégré
- Plastique moulé double résistant aux chocs
- Maintenez le bouton enfoncé pour lancer le test sans regarder l’écran en continu
- Les modèles sont équipés de deux fusibles à soufflage rapide pour les bornes de la sonde afin d’éviter toute blessure en cas de surcharge
Garantie
2 ans
Spécification
7,1875 in | |
1000 V | |
CAT III 1000 V, degré de pollution 2, CAT IV 600 V | |
Électrique, industriel, de laboratoire, HVAC, R D | |
5,5 cm | |
3,25 in |
18,2 cm | |
0 à 10 A (CA/CC) | |
Bleu / gris | |
2,1875 in | |
10 MHz | |
8,2 cm |