Learn More
Oakton™ Multimètres numériques industriels Oakton™
Manipulez des tâches à usage intensif avec un boîtier IP67 résistant aux impacts.
Marque: Oakton™ 20250-53
106.40 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Fils d’essai, pile de 9 V et mallette de transport.
Description
- Valeurs nominales de catégorie III 600 V et CAT III 1000 V pour plus de sécurité
- Protection étanche et anti-poussière
- Écran lumineux à rétroéclairage avec chiffres de 1,1 po de haut et 4 000 comptages
- Détecteur de tension sans contact intégré
- Plastique moulé double résistant aux chocs
- Maintenez le bouton enfoncé pour lancer le test sans regarder l’écran en continu
- Les modèles sont équipés de deux fusibles à soufflage rapide pour les bornes de la sonde afin d’éviter toute blessure en cas de surcharge
Prestations de service
2 ans
Spécification
Multimètre numérique | |
18,2 cm | |
Courant alternatif : plusmn; 3,0% ; capacité : plusmn; 5,0% | |
CAT III 1000 V, degré de pollution 2, CAT IV 600 V | |
18,2 x 8,2 x 5,5 cm | |
2,1875 in | |
10 MHz | |
3,25 in |
7,1875 in | |
1000 V | |
0 à 10 A (CA/CC) | |
Bleu / gris | |
Électrique, industriel, de laboratoire, HVAC, R D | |
5,5 cm | |
Fils d’essai, pile de 9 V et mallette de transport. | |
8,2 cm |