Learn More
Bleu d’indoine, Thermo Scientific™
17.89€ - 104.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4569-88-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C30H24ClN5O |
Poids moléculaire (g/mol) | 506.01 |
Numéro MDL | MFCD00011924 |
Clé InChI | SCMDRBZEIUMBBQ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 9575841 |
SMILES | [Cl-].CC1=CC2=NC3=CC(C)=C(N)C=C3[N+](C3=CC=CC=C3)=C2C=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15402152
|
Thermo Scientific Acros
365330010 |
1 g |
17.89€
1g |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10631273
|
Thermo Scientific Acros
365330050 |
5 g |
41.20€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10181092
|
Thermo Scientific Acros
365330250 |
25 g |
104.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Identifiants chimiques
4569-88-4 | |
506.01 | |
SCMDRBZEIUMBBQ-UHFFFAOYSA-N | |
[Cl-].CC1=CC2=NC3=CC(C)=C(N)C=C3[N+](C3=CC=CC=C3)=C2C=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12 |
C30H24ClN5O | |
MFCD00011924 | |
9575841 |
Spécification
Indoine Blue | |
C30H24ClN5O | |
SCMDRBZEIUMBBQ-UHFFFAOYSA-N | |
[Cl-].CC1=CC2=NC3=CC(C)=C(N)C=C3[N+](C3=CC=CC=C3)=C2C=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12 | |
506.01 | |
595 to 601nm (0.001% in methanol) | |
10% max. (110°C, 1 h) |
4569-88-4 | |
MFCD00011924 | |
Authentique | |
3-amino-2,8-diméthyl-7-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalène-1-ylidène]hydrazine-1-yl}-5-phényl-5λ⁵-phénazine-5-ylium chlorure | |
9575841 | |
506.01 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Indoine blue
RUO – Research Use Only