Learn More
Bleu d’indoine, Thermo Scientific™
Code produit. 15402152
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 4569-88-4
Formule moléculaire C30H24ClN5O
Poids moléculaire (g/mol) 506.01
Numéro MDL MFCD00011924
Clé InChI SCMDRBZEIUMBBQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 9575841
SMILES [Cl-].CC1=CC2=NC3=CC(C)=C(N)C=C3[N+](C3=CC=CC=C3)=C2C=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Indoine Blue
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC 3-amino-2,8-diméthyl-7-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalène-1-ylidène]hydrazine-1-yl}-5-phényl-5λ⁵-phénazine-5-ylium chlorure
Lambda max. 595 to 601nm (0.001% in methanol)
Poids de la formule 506.01
Perte à la dessiccation 10% max. (110°C, 1 h)
Quantité 1 g
Identifiant produit
  • Indoine blue