Learn More
Vert d’indocyanine, MP Biomedicals™
108.00€ - 201.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3599-32-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C43H47N2NaO6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 774.967 |
Numéro MDL | MFCD00013078 |
Clé InChI | MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Cardiogreen, Fax green |
CID PubChem | 132274068 |
ChEBI | CHEBI:31696 |
Nom IUPAC | sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-diméthyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidène]-1,1-diméthylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate |
SMILES | CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413222
|
MP Biomedicals
0215502025 |
25 mg |
108.00€
25mg |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11423222
|
MP Biomedicals
0215502050 |
50 mg |
159.00€
50mg |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11433222
|
MP Biomedicals
0215502080 |
100 mg |
201.00€
100mg |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Identifiants chimiques
3599-32-4 | |
774.967 | |
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M | |
132274068 | |
sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-diméthyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidène]-1,1-diméthylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate |
C43H47N2NaO6S2 | |
MFCD00013078 | |
Cardiogreen, Fax green | |
CHEBI:31696 | |
CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+] |
Spécification
Indocyanine green | |
∽ 90% | |
MFCD00013078 | |
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-diméthyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidène]-1,1-diméthylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate | |
132274068 | |
774.98 | |
Poudre cristalline |
3599-32-4 | |
C43H47N2NaO6S2 | |
Cardiogreen, Fax green | |
CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+] | |
774.967 | |
CHEBI:31696 | |
Vert |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à température ambiante (15 à 30°C). desséché.
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- INDOCYANINE GREEN
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: indocyanine green