Learn More
Vert d’indocyanine, MP Biomedicals™
Code produit. 11423222
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Identifiants chimiques
CAS 3599-32-4
Formule moléculaire C43H47N2NaO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 774.967
Numéro MDL MFCD00013078
Clé InChI MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Cardiogreen, Fax green
CID PubChem 132274068
ChEBI CHEBI:31696
Nom IUPAC sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-diméthyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidène]-1,1-diméthylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indocyanine green
Plage de pourcentage du dosage ∽ 90%
Poids de la formule 774.98
Couleur Vert
Quantité 50 mg
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indocyanine Green
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Indocyanine Green