Learn More
Oxyde d’indium-étain, qualité de dépôt sous vide, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
94.80€ - 954.75€
Identifiants chimiques
CAS | 50926-11-9 |
---|---|
Formule moléculaire | InOSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.527 |
Numéro MDL | MFCD00171662 |
Clé InChI | AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acmc-1au9m, tin ii oxide indigane |
CID PubChem | 57350325 |
Nom IUPAC | indium ; oxo-étain |
SMILES | O=[Sn].[In] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11365407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042677.06 |
5 g | N/A | ||||||
11375407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042677.14 |
25 g |
320.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11355407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042677.22 |
100 g |
954.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium tin oxide is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
50926-11-9 | |
249.527 | |
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N | |
57350325 | |
O=[Sn].[In] |
InOSn | |
MFCD00171662 | |
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane | |
indium ; oxo-étain |
Spécification
Indium tin oxide | |
Pièces | |
InOSn | |
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane | |
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N | |
indium ; oxo-étain | |
57350325 |
50926-11-9 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00171662 | |
Insoluble in water. | |
O=[Sn].[In] | |
249.527 | |
99.99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H335
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P261-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H335-H351
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante