Learn More
Oxyde d’indium-étain, qualité de dépôt sous vide, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355407
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Indium tin oxide is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50926-11-9
Formule moléculaire InOSn
Poids moléculaire (g/mol) 249.527
Numéro MDL MFCD00171662
Clé InChI AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
CID PubChem 57350325
Nom IUPAC indium ; oxo-étain
SMILES O=[Sn].[In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium tin oxide
Forme physique Pièces
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.99%