Learn More
Trifluorométhane sulfonate d’indium(III), 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
178.00€ - 784.00€
Identifiants chimiques
CAS | 128008-30-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3F9InO9S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 562.008 |
Numéro MDL | MFCD00144478 |
Clé InChI | UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | indium iii trifluoromethanesulfonate, indium triflate, indium trifluoromethanesulphonate, indium 3+ tritriflate, indium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, indium iii triflate, indium iii trifluoromethanesulphonate, acmc-209bda, in tfa 3, ksc491q8t |
CID PubChem | 2734680 |
Nom IUPAC | indium(3+);trifluorométhanesulfonate |
SMILES | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[In+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040131.09 |
10 g |
178.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040131.18 |
50 g |
784.00€
50g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Indium(III) trifluoromethanesulfonate is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis and as a co-catalyst in organometallic catalysis. It is also used as a reactant in the preparation of stable indium bacteriochlorins and decahydroquinoline-type toxins through intramolecular hetero Diels-Alder reactions. Further, it is used in the synthesis of benzoxazoles through cyclocondensations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
128008-30-0 | |
562.008 | |
UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K | |
2734680 | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[In+3] |
C3F9InO9S3 | |
MFCD00144478 | |
indium iii trifluoromethanesulfonate, indium triflate, indium trifluoromethanesulphonate, indium 3+ tritriflate, indium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, indium iii triflate, indium iii trifluoromethanesulphonate, acmc-209bda, in tfa 3, ksc491q8t | |
indium(3+);trifluorométhanesulfonate |
Spécification
Indium(III) trifluoromethanesulfonate | |
128008-30-0 | |
C3F9InO9S3 | |
UN3261 | |
Slightly soluble in hydrocarbons and diethyl ether. Insoluble in water | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[In+3] | |
562.008 | |
562.02 | |
Hygroscopic |
(decomposition) | |
Poudre | |
MFCD00144478 | |
indium iii trifluoromethanesulfonate, indium triflate, indium trifluoromethanesulphonate, indium 3+ tritriflate, indium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, indium iii triflate, indium iii trifluoromethanesulphonate, acmc-209bda, in tfa 3, ksc491q8t | |
UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K | |
indium(3+);trifluorométhanesulfonate | |
2734680 | |
≤99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only