Learn More
Trifluorométhane sulfonate d’indium(III), 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309277
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Indium(III) trifluoromethanesulfonate is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis and as a co-catalyst in organometallic catalysis. It is also used as a reactant in the preparation of stable indium bacteriochlorins and decahydroquinoline-type toxins through intramolecular hetero Diels-Alder reactions. Further, it is used in the synthesis of benzoxazoles through cyclocondensations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128008-30-0
Formule moléculaire C3F9InO9S3
Poids moléculaire (g/mol) 562.008
Numéro MDL MFCD00144478
Clé InChI UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme indium iii trifluoromethanesulfonate, indium triflate, indium trifluoromethanesulphonate, indium 3+ tritriflate, indium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, indium iii triflate, indium iii trifluoromethanesulphonate, acmc-209bda, in tfa 3, ksc491q8t
CID PubChem 2734680
Nom IUPAC indium(3+);trifluorométhanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) trifluoromethanesulfonate
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Slightly soluble in hydrocarbons and diethyl ether. Insoluble in water
Poids de la formule 562.02
Pourcentage de pureté ≤99%
Sensibilité Hygroscopic
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.