Learn More
Hydrate de sulfate d’indium(III), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific™
94.30€ - 1533.00€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire In2(SO4)3·xH2O
Numéro MDL MFCD00149747
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
11380108
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
042870.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11370108
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
042870.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11390108
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
042870.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Chemical Identifiers
In2(SO4)3·xH2O
MFCD00149747
Specifications
Indium (III) sulfate hydrate
Cristalline
In2(SO4)3·xH2O
Soluble in water.
99.9%
250°C (decomposition)
(Base des métaux)
MFCD00149747
517.83 (Anhydrous)
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 236-689-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
SDS
Documents
Documents
Certificates